Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes BMP51
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d'étiquettes
Description
L’étiqueteuse portative BMP51 comprend toutes les dernières fonctionnalités pour une impression lors de vos déplacements, y compris un grand écran, des applications de conception d’étiquettes faciles à utiliser et une vitesse d’impression élevée. Les utilisateurs peuvent transporter cette imprimante entièrement portative sur leur lieu de travail afin de créer des étiquettes rapidement et facilement sur le terrain. L’étiqueteuse BMP51 est équipée d’une tête d’impression 300 dpi. Elle imprime à une vitesse de 1 po par seconde. Elle peut imprimer sur d’innombrables matériaux continus et découpés à la forme, dont la largeur peut atteindre 1.5 po. Avec un massicot intégré, des cartouches à chargement vertical facile et deux options de batteries, l’étiqueteuse BMP51 est une imprimante puissante pour créer des étiquettes sur votre lieu de travail. L’étiqueteuse BMP51 offre également une connectivité étendue et des options de mise en réseau via la technologie Bluetooth™ intégrée ou une carte Wi-Fi en option, qui permet une impression sans fil sur l’unité depuis un ordinateur ou un téléphone Android.
- Imprimantes compactes et polyvalentes avec la technologie Bluetooth intégrée
- Permet une identification précise des échantillons de laboratoire
- Imprimez des petits caractères et des codes-barres 2D rapidement et facilement
- Permet d’imprimer des étiquettes pour des cryotubes, des tubes à centrifuger, des plaques de puits, des pailles, des lames, des cassettes pour tissus et bien plus encore
- Les étiquettes ont été spécialement mises au point pour une utilisation en laboratoire. Elles sont adaptées aux environnements difficiles, y compris l’azote liquide, les congélateurs et les autoclaves
- BMP51 : avec un clavier QWERTY et des connexions USB et Bluetooth en standard
Spécification
Spécification
| Type de produit | Imprimante d'étiquettes |
| Type d’affichage | Monocolor LCD |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (métrique) | 36 mm |
| Dimensions (L x l) | 38,1 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Comprend | Clavier QWERTY complet, batterie lithium-ion. |
| Langues | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish |
| Mémoire | 48 Mo - jusqu'à 25 000 étiquettes |
| Vitesse d’impression | 25,4 mm/sec |
| Afficher plus |