Learn More
Brady™ Kit d’impression d’étiquettes BMP53
Code produit. p-8000991
Click to view available options
Type de logiciel:
Aucun
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 11932732
Marque: Brady™ 710895
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Imprimante portable
• Imprime textes et symboles sur bandes autocollantes color-codées
• Bandes résistantes aux conditions extrêmes
• Robuste pour applications industrielles
• Imprime texte, code à barres 1D, symboles (80 en mémoire), date et heure avec fonction sérialisation par transfert thermique haute définition 203 dpi
• Ecran numérique LCD 3 lignes de texte, paramétrage sur clavier
• Manipulation simple Longueur des bandes programmée en fonction du type de support (tubes, lamelles...)
• Cartouche à insérer, comprenant la bande et le ruban encreur
• Reconnaissance automatique de la cartouche, aucun paramétrage nécessaire
• Six langues (anglais, espagnol, allemand, français, portugais, néerlandais)
• 2 boutons de massicot maintenant l'étiquette dans l'imprimante, jusqu'au moment de la coupe. Pour une coupure nette de la bande à la longueur souhaîtée
• Nombre max étiquettes/jour: 50
• Mémoire dernière étiquette
• Mise hors tension automatique
• Imprimante portable BMP53™
• Avec pack batterie et logiciel LabelMark
Spécification
Type de produit Label Printer EU
Print Technology Thermal Transfer
Largeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 90 mm
Profondeur (métrique) 215 mm
Dimensions (L x l) 38.1 mm W
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Li-ion battery, USB cable, AC adapter with power cord, Product CD, CD with Brady printer drivers, Quick Start Guide, Bluetooth network card and MC-1500-595-WT-BK
Modèle BMP53
Vitesse d’impression 25,4 mm/sec
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Aucun
Types de connecteurs USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Poids (métrique) 1.28 kg
À utiliser avec (application) For labeling various purposes, such as electric field, data communication, safety and building, product and panel manufacturing, and laboratories
Quantité 1 Ea.
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Battery Pack, AC Adaptor/Battery Charger