Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes monochrome BMP71
Code produit. 11554254
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIQUE
QWERTY
QWERTZ
Type de logiciel:
LabelMark
LabelMark, Markware
Poste de travail
Type de bouchon:
Prise R.-U.
Prise UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11554254
Marque: Brady™ 710599
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Imprimante d’étiquettes portative
  • Avec plus de 500 symboles inclus
  • Écran LCD couleur
  • Ruban continu et étiquettes de découpe
Spécification
Type de produit Imprimante d'étiquettes
Type d’affichage LCD
Print Technology Transfert thermique
Longueur (métrique) 332,70 mm
Largeur (métrique) 241,30 mm
Profondeur (métrique) 116,80 mm
Dimensions (L x l) 241,30 x 332,70 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Mallette rigide avec batterie NiMH rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur de rouleau de matériau TLS2200™/HandiMark&trade, guide de démarrage rapide, CD produit (avec pilote d'imprimante, didacticiels, guide utilisateur complet), kit de nettoyage.
Langues Danois, néerlandais, anglais, finlandais, français, italien, norvégien (Bokmål), polonais, portugais, roumain, espagnol, suédois
Mémoire 200 Mo - jusqu'à 100 000 étiquettes
Vitesse d’impression 38,10 mm/sec
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Poste de travail
Types de connecteurs USB
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (métrique) 2,49 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage général et marquage des composants électroniques, identification des laboratoires, panneaux de sécurité, marquage des fils et des câbles.
Quantité 1 pièce
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Keyboard Type QWERTY
Type de bouchon Prise UE