Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes monochrome BMP71
Code produit. 11785593
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIQUE
QWERTY
QWERTZ
Type de logiciel:
LabelMark
LabelMark, Markware
Poste de travail
Type de bouchon:
Prise R.-U.
Prise UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11785593
Marque: Brady™ 710632
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Imprimante d’étiquettes portative
Fleuron de la gamme d’imprimantes portatives Brady, l'imprimante d’étiquettes mobile BMP™71 est une imprimante portative haut de gamme d’étiquettes pour câbles et fils, idéale pour les marchés des télécoms, de la télématique et de l’électricité, mais aussi parfaite pour imprimer les panneaux et étiquettes de santé et de sécurité dans divers autres environnements de travail.
  • Marquage électronique et général, identification en laboratoire, identification de sécurité, marquage des fils et câbles
  • Ruban continu et étiquettes de découpe
  • 500+ symboles inclus
  • Largeur maximale de l’étiquette : 50,8 mm
  • Utilisation recommandée par jour : 1000
  • Largeur d’impression maximale : 45,97 mm
  • Vitesse d’impression 38 mm/s
  • Résolution 300 dpi
  • Hauteur 116,80mm
Spécification
Type de produit Label Printer
Type d’affichage LCD
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (métrique) 332.70 mm
Largeur (métrique) 241.3 mm
Hauteur (métrique) 116.80 mm
Profondeur (métrique) 332.70 mm
Dimensions (L x l) 241.30 x 332.70 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend 2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
Langues Dutch, English, French, German
Mémoire 200 Mo - jusqu'à 100 000 étiquettes
Vitesse d’impression 38.10 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel LabelMark, Markware
Types de connecteurs USB
Plage de températures (métrique) 4 à 49°C
Poids (métrique) 2.49 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage général et marquage des composants électroniques, identification des laboratoires, panneaux de sécurité, marquage des fils et des câbles.
Quantité 1 Ea.
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA, Batterie rechargeable
Keyboard Type AZERTY
Type de bouchon Prise UE