Learn More
BMS-687453, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Description
BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BMS-687453 |
| CAS | 1000998-59-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H21ClN2O6 |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.79 mM) |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(COC3=CC=CC(CN(C(OC)=O)CC(O)=O)=C3)=C(C)O2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 444.86 |
| Poids de la formule | 444.86 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.