Learn More
BMS-707035, MedChemExpress
Code produit. p-200101026
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16456146
Marque: Medchem Express HY13269
MedChemExpress BMS-707035 is an HIV-1 integrase (IN) inhibitor with an IC50 value of 15 nM.
BMS-707035 is an HIV-1 integrase (IN) inhibitor with an IC50 value of 15 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau BMS-707035
CAS 729607-74-3
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19FN4O5S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (121.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C=C1)CNC(C(N=C(N2C)N3S(CCCC3)(=O)=O)=C(C2=O)O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 410.42
Poids de la formule 410.42
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.