Learn More
BMS-754807, MedChemExpress
Code produit. 16423678
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16423678
Marque: Medchem Express HY10200
MedChemExpress BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively; Ki=IC50 values of 6, 44, 7, 4, 9, and 25 nM, respectively.
BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively
Spécification
Nom chimique ou matériau BMS-754807
CAS 1001350-96-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24FN9O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.69 mM)
SMILES FC1=CC=C(NC([C@@]2(C)N(C(N=C3NC4=NNC(C5CC5)=C4)=NN6C3=CC=C6)CCC2)=O)C=N1
Poids moléculaire (g/mol) 461.49
Poids de la formule 461.49
Pourcentage de pureté 98.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.