Learn More
BMX-IN-1, MedChemExpress
Code produit. 16494127
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 16494127
Marque: Medchem Express HY80002
MedChemExpress BMX-IN-1 is a selective, irreversible inhibitor of bone marrow tyrosine kinase on chromosome X (BMX) that targets Cys496 in the BMX ATP binding domain with an IC50 of 8 nM, also targets the related Bruton’s tyrosine kinase (BTK) with an IC50 value of 10.4 nM, but is more than 47-656-fold less potent against Blk, JAK3, EGFR, Itk, or Tec activity.
BMX-IN-1 is a selective, irreversible inhibitor of bone marrow tyrosine kinase on chromosome X (BMX) that targets Cys496 in the BMX ATP binding domain with an IC50 of 8 nM, also targets the related Bruton’s tyrosine kinase (BTK) with an IC50 value of 10.4 nM, but is more than 47-656-fold less potent against Blk, JAK3, EGFR, Itk, or Tec activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau BMX-IN-1
CAS 1431525-23-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H24N4O4S
Quantité 50 mg
Synonyme BMX kinase inhibitor
Informations sur la solubilité DMF : 10 mg/mL (19.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (15.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(C=C1)C=NC3=CC=C(C4=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C4)C=C32)C5=CC=C(C)C(NC(C=C)=O)=C5
Poids moléculaire (g/mol) 524.59
Poids de la formule 524.59
Pourcentage de pureté 96.27%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.