Learn More
uvex Chaussure basse PU 65668 noire/jaune BOA™ - Largeur 11
Code produit 17202201 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17202201 47 1 paire
17282181 35 1 paire
17292181 36 1 paire
17202191 37 1 paire
17212191 38 1 paire
17222191 39 1 paire
17232191 40 1 paire
17242191 41 1 paire
17252191 42 1 paire
17262191 43 1 paire
17272191 44 1 paire
17282191 45 1 paire
17292191 46 1 paire
17212201 48 1 paire
17222201 49 1 paire
17232201 50 1 paire
17242201 51 1 paire
17252201 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17202201 Fournisseur uvex Code fournisseur 6566847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    138.24€ / 1 paires
    Économisez 18.76€
    11% de réduction
Expédition estimée: 02-10-2026
Les chaussures de sécurité Uvex 1 protègent et soutiennent le mouvement naturel du corps humain en réduisant la pression et la contrainte ; classes de protection S1 et S2
Uvex 1 chaussure 6566.8 avec BOA™ Système d'ajustement S2 SRC
  • Chaussure de sécurité multifonctionnelle sportive
  • Léger et flexible
  • Dernière génération 100 % sans métal Uvex Xenova™ bout renforcé
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Fabriquées avec une nouvelle technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • Uvex Climazone technologie pour un confort optimal du porteur
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, respirant et résistant à l’eau
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • BOA™ Système de réglage Fit System Dial pour un confort personnalisé et constant toute la journée
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare prend en charge les semelles orthopédiques individuelles et les ajustements personnalisés de la semelle, tels que l'augmentation globale, l'augmentation interne et externe, et d'autres solutions.
  • Article n° 6566,8
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Jaune
Matériau Microvelours
Dimensions 47
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD