Learn More
Acide BOC-5-aminopentanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15264238 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15264238 25 g 25g
15254238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15264238 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448240250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27219-07-4 | C10H19NO4 | 217.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27219-07-4
Formule moléculaire C10H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 217.26
Clé InChI GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-5-ava-oh, 5-tert-butoxycarbonylamino valeric acid, boc-5-aminovaleric acid, 5-boc-amino valeric acid, 5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 5-boc-amino-pentanoic acid, n-boc-5-aminopentanoic acid, pentanoic acid, 5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-5-aminovaleric acid
CID PubChem 545848
Nom IUPAC Acide 5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-5-Aminopentanoic acid
Point de fusion 45.0°C to 52.0°C
Point d’ébullition 160.0°C to 168.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 217.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • BOC-5-Aminopentanoic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.