Learn More
BOC-D-α-cyclohexylglycine, 98 %, Thermo Scientific™™
Code produit. 10162464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10162464
Marque: Thermo Scientific Acros 399360010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 70491-05-3
Formule moléculaire C13H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 257.33
Numéro MDL MFCD00133629
Clé InChI QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
Synonyme boc-d-chg-oh, boc-d-cyclohexylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, boc-alpha-cyclohexyl-d-glycine, n-boc-2-cyclohexyl-d-glycine, 2r-n-tert-butoxycarbonyl-2-cyclohexylglycine, r-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, r-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2r-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-cyclohexyl-acetic acid
CID PubChem 7014890
Nom IUPAC Acide (2R)-2-cyclohexyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acétique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C1CCCCC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-D-α-Cyclohexylglycine
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 257.33
Pourcentage de pureté 98%