Learn More
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Code produit 18126202 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18126202 5 mg 5mg
18136192 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18126202 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP2293955MG
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Quantité 5 mg
Type de produit Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Poids moléculaire 263
Inhibiteurs Boc-D(OMe)-FMK
Forme Semi-solid
Usage exclusivement réservé à la recherche