Specifications
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay |
| Contenu et stockage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor |
| Poids moléculaire | 263 |
| Gamme de produits | Novus |
| Inhibiteurs | Boc-D(OMe)-FMK |
| Forme | Semi-solid |
Usage exclusivement réservé à la recherche