Learn More
Hydrate de BOC-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BOC-L-Serine hydrate |
| Point de fusion | 84.0°C to 89.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3· |
| Rotation spécifique | − 8.10 |
| Eau | 7.5 to 8.0% (K.F.) |
| Nom IUPAC | 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid |
| Afficher plus |