Learn More
BOC-L-tyrosine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3776714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10145060
Marque: Thermo Scientific undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3978-80-1 | C14H19NO5 | 281.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3978-80-1
Formule moléculaire C14H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 281.31
Numéro MDL MFCD00037179
Clé InChI CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Synonyme boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
CID PubChem 117439
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Tyrosine
Point de fusion 135.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH(COOH)NHCO2C(CH3)3
Rotation spécifique + 2.50
Eau 1% Max. (K.F.)
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-3-(4-hydroxyphényl)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]
Quantité 5 g
Poids de la formule 281.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre