Learn More
BOC-Sarcosine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-70799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10053670
Marque: Thermo Scientific Acros 275670050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13734-36-6
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00037795
Clé InChI YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
CID PubChem 83692
Nom IUPAC Acide 2-[méthyl-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]acétique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-Sarcosine
Point de fusion 86°C to 90°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux