Learn More
WTW™ DBO OxiTop™ Boîtier de thermostat
Click to view available options
Poids (métrique):
30 kg
Description
- Boîtes thermiques pour incuber des échantillons BSB (échantillons de dilution ou échantillons de respirométrie) à température constante pour des besoins simples
- Pratique et compact
- Refroidissement par convection pour une distribution uniforme de la température
- Boîtier de thermostat avec refroidissement par convection pour systèmes de mesure BSB OxiTop™ avec max 12 points de mesure ou 20 flacons de Karlsruhe pour des besoins simples
- Réglage standard en usine à 20°C. Faible entretien avec évaporation automatique de l’eau de rosée
Specifications
Specifications
| Type | DBO OxiTop™ Boîtier de thermostat |
| Précision de la température | 20°C |
| Température (métrique) en fonctionnement | 10°C à 32°C |
| Comprend | Ventilation forcée contrôlée par la température, couvercle à charnière non corrosif transparent |
| Garantie | 18 mois |
| Largeur (métrique) | 425 mm |
| Hauteur (métrique) | 375 mm |
| Profondeur (métrique) | 600 mm |
| Poids (métrique) | 30 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction