Learn More
Boekel Scientific™ Réplicateurs
Click to view available options
:
Réplicateur 96 broches
Description
Gagnez du temps lors du transfert de petits volumes d’une microplaque à 96 ou 48 puits vers une autre
- Pour la réplication des bibliothèques cosmidiques et VAC, entre autres utilisations
- Pour cela, trempez les broches durables en acier inoxydable, alignées avec précision, dans une plaque standard ou à 96 ou 48 puits ; soulevez et déplacez le réplicateur vers une deuxième microplaque
- Le cadre du réplicateur est en aluminium anodisé avec une poignée en nylon confortable
- Autoclavable ou stérilisable à la flamme
- Avec un bac de stockage en aluminium anodisé qui peut contenir des tampons de nettoyage pour éliminer l’accumulation sur les broches ou l’éthanol pour la stérilisation à la flamme
Informations sur la commande
Dimensions : 3 po de long x 4,5 po de large x 4 po de haut (7,6 x 11,4 x 10 cm) ; les broches mesurent 1/16 x 1/16 po (1,5 x 1,5 mm).
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inox |
| Stérilité | Stérile |
| Type de produit | Réplicateur 96 broches |
| Autoclavable | Oui |
| Hauteur (métrique) | 11 cm |
| Largeur (impériale) | 4,5 in |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,5 in |
| À utiliser avec (application) | Hybridation de colonies, tests de sensibilité aux antibiotiques, typage de phages, transfert de petits volumes d’inoculums des microplaques aux plaques ou membranes filles, réplication des bibliothèques cosmidiques et YAC |