Learn More
Bohlender™ Connecteurs de tuyau en PFA coudé BOLA™ sans écrou
Code produit. 10581573
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10581573
Marque: Bohlender™ D56914
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotés d’une résistance chimique universelle et sont compatibles avec le vide.Comprend une bague d’étanchéité élastique et un joint torique en FKM
  • Connecteurs de tuyaux GL 14 et GL 18 en PFA
  • Connecteurs de tuyaux GL 25 et GL 32 en PTFE
  • Comprend une bague d’étanchéité élastique et un joint torique en FKM
  • Disponible en version droite ou coudée
  • Pour des températures de travail jusqu’à +200°C maximum
  • Le produit d’écoulement est exposé uniquement au PFA ou au PTFE
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux spécifications de la FDA
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Matériau PFA
Longueur totale (métrique) 40 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1 unité
Diamètre du filetage GL 14
Forme Pliée
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Type de produit Connecteur pour tuyau