Learn More
Bohlender™ Arbres d’agitateur à disques BOLA™ pour NW 150
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
Longueur (impériale):
24 in
39 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PTFE-jacketed stainless steel shaft
- Discoidal stirrer blade with six radial paddles completely made of PTFE
- Similar to a 'Rushton Turbine' stirrer shaft
- Universal chemical resistance since product is only exposed to PTFE
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,4 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| Hauteur (impériale) de la lame | 1,1 in |
| À utiliser avec (application) | NW 150 |
| Hauteur (métrique) de la lame | 28 mm |
| Longueur (impériale) | 24 in |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Rayon (métrique) | 35 mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,16 in |
| Épaisseur (métrique) | 4 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction