Learn More
Bohlender™ Arbres d’agitateur à disques BOLA™ pour NW 150
Code produit. p-7237721
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
Longueur (impériale):
24 in
39 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10064374
Marque: Bohlender™ C59842
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les arbres d’agitateur à disques sont équipés d’un arbre en acier inoxydable gainé de plastique fluoré.
  • PTFE-jacketed stainless steel shaft
  • Discoidal stirrer blade with six radial paddles completely made of PTFE
  • Similar to a 'Rushton Turbine' stirrer shaft
  • Universal chemical resistance since product is only exposed to PTFE
Spécification
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,4 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 10 mm
Hauteur (impériale) de la lame 1,1 in
À utiliser avec (application) NW 150
Hauteur (métrique) de la lame 28 mm
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 600 mm
Rayon (métrique) 35 mm
Épaisseur (impériale) 0,16 in
Épaisseur (métrique) 4 mm
Type Diamètre du mandrin : 8 mm
Largeur (impériale) 5,5 in
Largeur (métrique) 140 mm
Revêtement PTFE
Matériau Acier inoxydable