Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à joint rodé en PTFE BOLA™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 mm de dia. ext., 8,5 mm de dia. int.
6 mm de dia. ext., 5 mm de dia. int.
Diamètre du filetage:
M 14 x 2
M 18 x 2
Description:
Joint rodé NS 14/23
Joint rodé NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Raccord en PTFE
- Pour la transition des joints rodés aux filetages métriques pour la connexion de la tubulure à paroi dure (p. ex.,PTFE, PFA ou FEP)
- Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
- Corps avec anneaux et poignée moletée pour l’ouverture
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
| Description | Joint rodé NS 29/32 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| À utiliser avec (application) | Connecter des tubes ou des tubulures à des récipients avec un joint rodé |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Propriétés de résistance | Résistance chimique universelle |
| Taille de la tubulure | 6 mm de dia. ext., 5 mm de dia. int. |
| Diamètre du filetage | M 14 x 2 |
| Afficher plus |