Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à joint rodé en PTFE BOLA™
Code produit. 10659791
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 mm de dia. ext., 8,5 mm de dia. int.
6 mm de dia. ext., 5 mm de dia. int.
Diamètre du filetage:
M 14 x 2
M 18 x 2
Description:
Joint rodé NS 14/23
Joint rodé NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10659791
Marque: Bohlender™ H100112
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connectez les tubes ou les tubulures aux récipients avec un joint rodé.Les raccords BOLA sont idéaux pour l’insertion et la fixation de sondes, de thermomètres, de tubes à tremper ou de câbles.
  • Raccord en PTFE
  • Pour la transition des joints rodés aux filetages métriques pour la connexion de la tubulure à paroi dure (p. ex.,PTFE, PFA ou FEP)
  • Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
  • Corps avec anneaux et poignée moletée pour l’ouverture
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Description Joint rodé NS 29/32
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 8,5 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 10 mm
À utiliser avec (application) Connecter des tubes ou des tubulures à des récipients avec un joint rodé
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Propriétés de résistance Résistance chimique universelle
Taille de la tubulure 10 mm de dia. ext., 8,5 mm de dia. int.
Diamètre du filetage M 18 x 2
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Type de produit Raccord de tube à joint rodé