Learn More
Bohlender™ Joints à vis de laboratoire BOLA™ EX
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 25
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bouchon à vis en PPS-EX noir conducteur renforcé en fibres de verre
- Pièces internes en PTFE-EX conducteur
Spécification
Spécification
| Matériau | PPS-EX, PTFE-EX |
| Diamètre (impériale) externe | 0,24 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Joint à vis |