Learn More
Bohlender™ Joints à vis de laboratoire BOLA™ EX
Code produit. 10227644
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 25
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10227644
Marque: Bohlender™ D84066
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joints à vis de laboratoire EX fabriqués en PPS-EX conducteur avec fibre de verre et PTFE-EX.
  • Bouchon à vis en PPS-EX noir conducteur renforcé en fibres de verre
  • Pièces internes en PTFE-EX conducteur
Spécification
Matériau PPS-EX, PTFE-EX
Diamètre (impériale) externe 0,16 in
Diamètre (métrique) externe 4 mm
Diamètre du filetage GL 14
Couleur Noir
Type de produit Joint à vis