Learn More
Bohlender™ Têtes d’agitateur magnétique BOLA™ (P-MRK) Rodaviss
Code produit. 17117154
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
8 mm
10 mm
Diamètre (impériale) de l’arbre:
0,31 in
0,39 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17117154
Marque: Bohlender™ C54010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’ensemble à têtes d’agitateurs magnétiques (P-MRK) Rodaviss se compose d’un arbre d’entraînement capsulé avec roulements à billes, d’un rotor et d’un palier inférieur, d’un arbre creux, d’un capuchon de vis, d’une transmission de puissance.
  • Ideal stirrer head for PTFE-jacketed stirrer shafts from BOLA™
  • Consists of capsuled drive shaft (stainless steel) with ball bearings, rotor and lower bearing made of PEEK compound and a hollow shaft made of Hastelloy
  • Power transmission up to 90 Ncm
  • Drive shaft O.D.: 50 mm
  • Parts coming into contact with medium are metal-free
  • Requires little space due to compact construction
  • No leakage or memory effects due to non-porous, welded rotor
  • Compression fittings made of PEEK compound for safe fixing of stirrer shaft and optimum power transmission
  • Joint cone with Rodaviss fixing system for easy locking and unlocking of ground joint connections with Rodaviss thread
  • Rodaviss screw cap, sealing ring and expanding ring are included in the scope of delivery
  • Excellent chemical resistance
  • No grease required, safe to run dry
  • Drive shaft fixed for your safety
  • High durability and easy disassembly of all parts for cleaning
Spécification
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,39 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 10 mm
Hauteur (impériale) 5,7 in
Hauteur (métrique) 145 mm
Longueur d’immersion 95 mm
Vitesse Maximum 1 500 tr/min.
Joint conique standard Joint rodé NS 29/32
Matériau Acier inoxydable