Learn More
Bohlender™ Connecteurs Luer miniatures en PTFE BOLA™
Passez des connexions Luer au filetage femelle UNF 1/4 po 28 G avec ces connecteurs Luer miniatures en PTFE
23.74€ - 34.56€
Spécification
Type de produit | Connecteur Luer miniature |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Transition d’une connexion Luer à un filetage femelle UNF 1/4 po 28 G |
Code produit | Marque | Format | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10083261
|
Bohlender™
F717-08 |
Cône Luer mâle | 1,6 x 3,2 mm (dia. int. x dia. ext.) |
34.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10573632
|
Bohlender™
F717-02 |
Cône Luer femelle | 0,8 x 1,6 mm (dia. int. x dia. ext.) |
23.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10023602
|
Bohlender™
F717-04 |
Cône Luer femelle | 1,6 x 3,2 mm (dia. int. x dia. ext.) |
23.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Connecteurs Luer miniatures en PTFE
- Pour la transition de la connexion Luer au filetage femelle UNF 1/4 po 28 G
- Résistance chimique universelle
Compliance
FDA
Spécification
Connecteur Luer miniature | |
Autoclavable | |
Transition d’une connexion Luer à un filetage femelle UNF 1/4 po 28 G | |
UNF 1/4 po 28 G | |
250°C |
FDA | |
PTFE | |
-200°C | |
Blanc |