Learn More
Bohlender™ Distributeurs en PTFE BOLA™
Code produit. 10003361
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10003361
Marque: Bohlender™ D51209
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Construction en PTFE avec écrous en PTFE renforcé en fibre de verre.Comprend une entrée et trois ou quatre sorties.
Corps en PTFE
  • Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
  • Une entrée et trois ou quatre sorties
  • Alésage de 6 mm de diamètre
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE
  • Spécification
    Matériau PTFE
    À utiliser avec Pour tubulure de 12,7 mm de dia. ext.
    Température min. de fonctionnement (métrique) 250°C
    Diamètre du filetage GL 25
    Pression maximale 10 bar
    Max. Operating Temperature (Metric) -20 °C