Learn More
Bohlender™ Pièces internes de rechange HT en PTFE / PPS BOLA™
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 18
GL 25
GL 25
GL 32
GL 32
GL 45
Taille de la tubulure:
(1/16 po) 1,6 mm de dia. ext.
(1/4 po) 6,35 mm de dia. ext.
(1/8 po) 3,2 mm de dia. ext.
10 mm de dia. ext.
12 mm de dia. ext.
26 mm de dia. ext.
2 mm de dia. ext.
6 mm de dia. ext.
Dia. ext. de 25,4 mm (1 po)
Dia. ext. de 8 mm
Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 4 mm
dia. ext. 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le milieu est uniquement exposé au PTFE
- Bonne résistance chimique
- Résistent à des pressions jusqu’à 10 bars
- Adapté au vide
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PPS, PTFE |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 2 mm de dia. ext. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Taille de la tubulure | 2 mm de dia. ext. |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Couleur | blanc |
| Pression maximale | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Afficher plus |