Learn More
Bohlender™ Raccords réducteurs en PTFE BOLA™
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 18
M 28 x 2 ; M 18 x 2
Taille de la tubulure:
dia. ext. de 12 mm ; dia. ext. de 10 mm
dia. ext. de 14 mm ; dia. ext. de 10 mm
dia. ext. de 6 mm ; dia. ext. de 4 mm
dia. ext. de 8 mm ; dia. ext. de 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Raccord de tube en PTFE droit
- Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PPS, PTFE |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 3,2 mm (1/8 po) de dia. ext. |
| À utiliser avec (application) | Insertion de sondes, tubes ou tubulures dans des récipients à col GL afin d’éviter toute collision avec l’arbre de l’agitateur |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille de la tubulure | dia. ext. de 6 mm ; dia. ext. de 4 mm |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Couleur | Blanc/Noir |
| Afficher plus |