Learn More
Bohlender™ Raccords réducteurs en PTFE BOLA™
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 18
M 28 x 2 ; M 18 x 2
Taille de la tubulure:
dia. ext. de 12 mm ; dia. ext. de 10 mm
dia. ext. de 14 mm ; dia. ext. de 10 mm
dia. ext. de 6 mm ; dia. ext. de 4 mm
dia. ext. de 8 mm ; dia. ext. de 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
- Raccord de tube en PTFE droit
- Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | FDA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PTFE |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Taille de la tubulure | dia. ext. de 12 mm ; dia. ext. de 10 mm |
| Diamètre du filetage | M 28 x 2 ; M 18 x 2 |
| Couleur | blanc |
| Pression maximale | 5 bars |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Type de produit | Raccord de tube droit |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto