Learn More
Bohlender™ Raccords réducteurs en PTFE BOLA™
Code produit. p-7115287
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 18
M 28 x 2 ; M 18 x 2
Taille de la tubulure:
dia. ext. de 12 mm ; dia. ext. de 10 mm
dia. ext. de 14 mm ; dia. ext. de 10 mm
dia. ext. de 6 mm ; dia. ext. de 4 mm
dia. ext. de 8 mm ; dia. ext. de 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10298730
missing translation for 'mfr': Bohlender™ D52618
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Connectez les tubulures ou tubes de diamètres extérieurs différents.Les raccords réducteurs en PTFE sont adaptés au vide et présentent une résistance chimique universelle.
  • Raccord de tube en PTFE droit
  • Écrous en PTFE renforcé en fibre de verre
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE
  • Compliance
    FDA
    Specifica
    Certifications/Conformité FDA
    Autoclavable Autoclavable
    Matériau PTFE
    Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
    Taille de la tubulure dia. ext. de 12 mm ; dia. ext. de 10 mm
    Diamètre du filetage M 28 x 2 ; M 18 x 2
    Couleur blanc
    Pression maximale 5 bars
    Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
    Type de produit Raccord de tube droit
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato