Learn More
Bohlender™ Pièces internes de rechange pour BOLA™ EX
Code produit. 17177304
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 18
GL 25
Taille de la tubulure:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
Code produit. 17177304
Marque: Bohlender™ D84946
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièces internes de rechange EX en PTFE-EX conducteur.
  • En PTFE-EX conducteur
Spécification
Matériau PTFE-EX
Taille de la tubulure 4 mm
Diamètre du filetage GL 18