Learn More
Bohlender™ Bouchons à vis de rechange BOLA™, PPS
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
10 mm
16 mm
22 mm
Diamètre (impériale) de l’arbre:
0,24 in
0,4 in
0,6 in
0,63 in
0,9 in
Diamètre du filetage:
GL 18
GL 25
GL 32
Conditionnement:
2 pièces
3 pièces
Description
Les bouchons à vis compriment le joint torique du joint d’étanchéité spécial et assurent l’étanchéité de l’arbre d’agitateur.
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,24 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 6 mm |
| À utiliser avec (application) | Étanchéité des arbres d’agitateurs |
| Matériau | PPS |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction