Learn More
Bohlender™ Robinets d’arrêt à vis BOLA™, à 2 voies
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour la connexion aux filetages vissés sur les couvercles de réacteurs BOLA™ afin d’interrompre le débit des tubes connectés
- Disponible en tant que robinet d’arrêt à 2 voies avec alésage droit et un raccord fileté GL ou en tant que robinet d’arrêt à 3 voies avec alésage L et deux connexions filetées GL
- Bouchon de robinet d’arrêt cylindrique avec poignée en PP pour une bonne étanchéité
- Vanne d’arrêt avec un repère de sens du débit
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt à 2 voies |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) extérieur | 6 mm |
| Diamètre (impériale) extérieur | 0,24 in |
| Dimensions | GL 18, filetage à vis NPT 1/2 |