Learn More
Bohlender™ Vis à tête fraisée BOLA™
Code produit. 17197354
Click to view available options
Diamètre du filetage:
M 10, pas de 1,5 mm
M 4, pas de 0,7 mm
M 5, pas de 0,8 mm
M 6, pas de 1 mm
M 8, pas de 1,25 mm
Diamètre (métrique):
8,4 mm
9,3 mm
11,3 mm
15,8 mm
18,3 mm
Longueur totale (métrique):
30 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17197354
Marque: Bohlender™ H112414
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vis à tête fraisée en PTFE.
  • Similaire à la norme DIN 963/DIN EN ISO 2009
  • Vis avec contre-évier
Spécification
Diamètre (métrique) 8,4 mm
Matériau PTFE
Longueur totale (impériale) 1,2 in
Longueur totale (métrique) 30 mm
Diamètre du filetage M 4, pas de 0,7 mm