Learn More
Bohlender™ Manchons BOLA™ avec nervures
Code produit. 17197384
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 24/29
NS 34/35
NS 40/38
US 14/20
US 24/40
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 17197384
Marque: Bohlender™ H93002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manchons avec nervures pour vide allant jusqu’à 0,1 mbar.
  • Bagues d’étanchéité (“côtes”) à l’extérieur
  • Sans bague de serrage et donc utilisables avec des pinces à rodage
  • Pour une dépression allant jusqu’à 0,1 mbar
  • Construction solide pour une utilisation continue
  • Les bagues d’étanchéité sont faciles d’accès et faciles à nettoyer
Spécification
À utiliser avec (équipement) Vide jusqu’à 0,1 mbar
Matériau PTFE
Type de produit Manchons avec nervures
Numéro du joint conique standard NS 10/19