Learn More
Bohlender™ Joints spéciaux BOLA™
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
16 mm
Conditionnement:
3 pièces
Description
Combinaison facilement échangeable de joint en PTFE avec joint torique FKM pour guides d’arbre en PTFE.Les joints assurent l’étanchéité des arbres d’agitateur.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,63 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 16 mm |
| À utiliser avec (application) | Étanchéité des arbres d’agitateurs |
| Matériau | PTFE, FKM |
| Diamètre du filetage | GL 32 |