Learn More
Bohlender™ Joints en SVL BOLA™
Click to view available options
Dimensions (métrique):
Pour les diamètres de tube de 5,6 à 6,4 mm
Pour les diamètres de tube de 7,6 à 8,4 mm
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Anneau en silicone avec rondelle double face en PTFE
- Convient aux filetages Torion-SVL™ de dia. int. de 15 mm
- Convient aux joints d’étanchéité de dia. ext. de15 mm
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 5 mm |
| Dimensions (métrique) | Pour les diamètres de tube de 5,6 à 6,4 mm |
| Matériau | PTFE |