Learn More
Bohlender™ Joints en SVL BOLA™
Code produit. 17127444
Click to view available options
Dimensions (métrique):
Pour les diamètres de tube de 5,6 à 6,4 mm
Pour les diamètres de tube de 7,6 à 8,4 mm
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 17127444
Marque: Bohlender™ H97924
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bague en silicone avec rondelle double face en PTFE.
  • Anneau en silicone avec rondelle double face en PTFE
  • Convient aux filetages Torion-SVL™ de dia. int. de 15 mm
  • Convient aux joints d’étanchéité de dia. ext. de15 mm
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Hauteur (métrique) 5 mm
Dimensions (métrique) Pour les diamètres de tube de 7,6 à 8,4 mm
Matériau PTFE