Learn More
Bohlender™ Thermo-sondes Lemo BOLA™ (PT 1000)
Click to view available options
Longueur (métrique):
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un capteur de mesure PT 1000 dans un tube en acier inox encapsulé en PTFE
- Diamètre de la sonde de température :8 mm
- Diamètre de l’embout :6 mm
- Diamètre de la bague de col :12 mm
- Longueur utilisable :200 mm
- Avec câble à revêtement en PFA blanc (longueur :1,5 m) et montée sur un connecteur Lemo taille 1
- Système à 2 fils
- Temps de réponse typiques :T 50 :16 à 18 s, T 90 :47 à 50 s
Spécification
Spécification
| Type | Système à 2 fils |
| Câble | Revêtement en PFA |
| Interface | Bouchon Lemo™ taille 1 |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable |
| Longueur (impériale) | 10 in |
| Longueur (métrique) | 260 mm |