missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Coupleurs en T filetés BOLA™

Code produit. 17127384
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 25
Longueur totale (métrique):
33 mm
39 mm
55 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17127384

Marque: Bohlender™ H90814

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Coupleurs en T filetés en PTFE avec écrous en PPS.

  • Bouchons à vis librement vissables avec filetages GL en PPS et étanchéité en PTFE/FKM
  • Raccord en T en PTFE
  • Pour connecter deux filetages GL de même taille
  • Le produit est uniquement exposé au PTFE

Spécification

Matériau PPS, PTFE
Longueur totale (impériale) 1,3 in
Longueur totale (métrique) 33 mm
Diamètre du filetage GL 14
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado