Learn More
Bohlender™ Sonde à immersion totale BOLA™ Lemo PT 100
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sonde d’immersion totale (classe A, PT 100)
- Câble blanc recouvert de PFA (longueur :4 m)
- Diamètre de la bague de col :5 mm
- Diamètre de la sonde :4 mm
- Temps de réponse typiques :T 50 :4 à 6 s, T 90 :6 à 8 s
Spécification
Spécification
| Description | Système à 4 fils |
| Câble | Revêtement en PFA |
| Interface | Bouchon Lemo™ taille 1 |
| Matériau | PTFE |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 50 mm |