Learn More
Thermo Scientific™ Boldénone
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Boldénone |
| CAS | 846-48-0 |
| Quantité | 100 mg |
| Point de fusion | 168°C à 170°C |
| Formule moléculaire | C19 H26 O2 |
| Poids de la formule | 286,41 |
| Forme physique | Poudre ou cristaux |
| Couleur | Blanc à jaune clair à beige clair |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering