Learn More
Boldénone undécylénate 1,0 mg/ml dans l'acétonitrile, LoGiCal
Code produit 30463928
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463928 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463928 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP3560.0011
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boldenone Undecylenate
CAS 13103-34-9
Noms d’analytes ou de composants Boldenone Undecylenate
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C30 H44 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ba 29038, Ba 9038, Boldefarm, Boldenone 10-undecenoate, Boldenone undecylenate, Equipoise, Parenabol, Vebonol, (17beta)-17-[(1-Oxo-10-undecenyl)oxy]-androsta-1,4-dien-3-one, Androsta-1,4-dien-3-one, 17beta-hydroxy-, 10-undecenoate (7CI,8CI), 10-Undecenoic acid, ester with 17beta-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one (8CI)
Formule InChI InChI=1S/C30H44O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h4,17,19,21,24-27H,1,5-16,18,20H2,2-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1
Type de solution Single Solution
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCCCCCCCC=C
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-diméthyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] undéc-10-énoate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Poids moléculaire (g/mol) 452.67
Quantité 1 mL
Poids de la formule 452.329 g/mol