Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigels de protéine
Code produit. p-7237814
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
17 puits
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15314604
Marque: Invitrogen™ NW04120BOX
Requires
Mini-cuve à gel (réf. nº A25977)
Les gels Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de différentes tailles de protéines dans des conditions dénaturantes.
Les gels Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de différentes tailles de protéines dans des conditions dénaturantes. Semblables aux gels NuPAGE Bis-Tris, les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournissent un environnement de pH neutre qui réduit au maximum les modifications protéiques, le tout avec une capacité de charge augmentée. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle.
Utilisez des gels Bolt Bis-Tris Plus pour obtenir des résultats optimaux pour vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont livrés en quatre types de gels et plusieurs formats de puits. Chaque boîte contient 10 gels. Une mini cuve à gel (A25977) est nécessaire pour utiliser tous les gels Bolt.
Les caractéristiques comprennent :
Conditions d’exécution optimisées : séparation de vos protéines en utilisant une tension constante pendant environ 20 minutes
Longue durée de conservation : stockez les gels pendant au moins 16 mois à une température comprise entre 4 et 25°C
Intégrité protéique supérieure : processus de préparation des échantillons avec un pH neutre permettant de préserver vos protéines
Puits en biseau : chargement simplifié des échantillons et volumes d’échantillons pouvant être jusqu’à deux fois plus élevé
Choisissez les gels Bolt Bis-Tris Plus adaptés à la séparation de vos protéines
Obtenez une séparation protéique optimale en choisissant la bonne combinaison de gel et de tampon de migration. Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont fournis en quatre concentrations de polyacrylamide : 8 %, 10 %, 12 % et un gradient de 4 à 12 %. Les gels peuvent être appliqués en utilisant un tampon de migration MES SDS Bolt (B000202) ou MOPS SDS Bolt (B000102) pour obtenir différentes plages de séparation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont composés d’un gel de polyacrylamide (pH 6,4) tamponné à un pH neutre ; leur pH de fonctionnement est d’environ 7,0. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont également fournis en quatre formats de puits différents : 10, 12, 15 et 17 puits.
Utilisation pratique
Les gels Bolt Bis-Tris Plus peuvent être utilisés en appliquant une tension constante pendant environ 20 minutes, avec le tampon de migration Bolt MES. Les gels Bolt Bis-Tris Plus offrent des bandes plus nettes, une résolution élevée, une durée de conservation plus longue et une précision plus élevée des résultats que les gels à base de tris–glycine. De plus, les gels Bis-Tris Plus Bolt ont des puits en biseau innovants qui permettent un volume de chargement d’échantillons jusqu’à deux fois plus élevé que les autres gels de 1,0 mm d’épaisseur. Les puits en biseau ont également des ouvertures plus larges, ce qui facilite le chargement des échantillons. Les gels Bis-Tris Plus Bolt ont une durée de conservation d’au moins 16 mois lorsqu’ils sont conservés entre 4°C et 25°C.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser un tampon de transfert Bolt (BT0006). Pour un transfert humide traditionnel, nous conseillons le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, Minicellule XCell SureLock
Pourcentage de gel 4 à 12%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris Plus
Applications recommandées Dénaturant
Volume de chargement des échantillons jusqu’à 60 µl
Plage de séparation 3,5 à 260 kDa
Type de séparation Dénaturant
Puits 10 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Gamme de produits Bolt, WedgeWell
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Température ambiante
Conditions de stockage Stocker entre 4 et 25°C. Ne pas congeler.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm