Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Gel Welcome Pack, 4-12%
Code produit. 15374604
Change view
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. Puits unitSize
15374604 15 puits 1 pièce
15718328 12 puits 1 kit
15354604 10 puits 1 pièce
3 options
Code produit. 15374604
Marque: Invitrogen™ NW0412B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Réservoir à gel mini ; 20 Bolt (4 - 12 %, 15 puits) ; gels Bis-Tris Plus ; tampon de charge MES SDS Bolt de 500 ml, 20X ; tampon d’échantillon LDS Bolt de 10 ml, 4X ; agent de réduction d’échantillon Bolt de 10 ml, 10X ; étalon précoloré SeeBlue Plus2 de 500 μl
L’assortiment Bolt Welcome Pack fournit tous les gels et tampons Bolt nécessaires pour commencer à utiliser la mini cuve à gel.
Le pack de bienvenue Bolt fournit tous les gels et tampons Bolt nécessaires pour commencer à utiliser la mini cuve à gel. La mini-cuve à gel est compatible avec les gels Novex, les gels NuPAGE et les gels Bis-Tris Plus Bolt. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent de réaliser un cycle avec les gels Bis-Tris Plus Bolt en 35 minutes environ.
Contenu du pack de bienvenue :
• Mini cuve à gel (A25977)
• Gels Bis-Tris Plus Bolt (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de migration MES Bolt, 20X (B0002)
• Tampon d’échantillon LDS Bolt, 4X (B0007)
• Agent de réduction d’échantillons Bolt, 10X (B0009)
• Étalon de protéines pré-colorées SeeBlue Plus2 (LC5925)
À propos de la mini cuve à gel
La mini cuve à gel est compatible avec les gels Novex, les gels NuPAGE et les gels Bis-Tris Plus Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent réaliser un cycle avec les gels Bolt Bis-Tris Plus en 35 minutes environ. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
À propos des gels Bolt Bis-Tris Plus
Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Vous pouvez également utiliser les gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont fournis en quatre concentrations de polyacrylamide : Formats à puits multiples et à gradient de 8, 10, 12 et 4 - 12 %. Les gels Bis-Tris Bolt sont dotés de puits en forme de cale, qui peuvent facilement charger jusqu’à deux fois plus de volume d’échantillon, permettant ainsi la détection de protéines dans des échantillons très dilués ou la visualisation de protéines à faible abondance.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Bolt (BT0006) pour tout transfert humide standard à l’aide du mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 4 à 12%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris Plus
Plage de séparation 3,5 à 260 kDa
Puits 15 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide
Gamme de produits Bolt WedgeWell
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank