Learn More
Berkshire International™ Papier bond BCR™
BIOPHARMA
Code produit. p-8011165 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Dimensions:
A3
A4
A5
Type de produit:
Bond BCR 1040
Bond BCR 680
Bond BCR 850
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 12847143
Marque: Berkshire International™ B68A4WH25010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Notre Bond BCR™ est fabriqué avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement revêtu pour minimiser les libérations de particules et de fibres.
  • Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Papier bond pour salle blanche
Spécification
Matériau Cellulose
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Écriture, copie et impression dans des environnements contrôlés
À utiliser avec (équipement) Photocopieuses et imprimantes laser
Format de page Feuilles
Type de produit Bond BCR 680
Dimensions A4
Poids (métrique) 680 g