Description
Le uvex La chaussure de sécurité 3S3 68742 a été spécialement conçue pour répondre aux exigences extrêmes des applications intensives. SR résistance au glissement.
- Elle allie la robustesse nécessaire à un design sportif et dynamique.
- Doté des dernières technologies uvex technologies, les uvex 3 protège efficacement celui qui le porte tout en offrant un haut niveau de confort.
- EN ISO 20345 : S3L
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Jaune |
| Matériau | Cuir, Textile |
| Dimensions | 36 |
| Matériau au niveau des orteils | Polymère |
| Jetable | Réutilisable |
| Sexe | Hommes |
| Ajustement | Largeur standard |
| Sans latex | Oui |
| Waterproof | Oui |
| Type de produit | Bottes |