Learn More
Borane-d3, 1 M dans le tétrahydrofuranne, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15402997 50 mL 50mL
15412997 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15402997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089121.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13763-62-7
Formule moléculaire BD3
Poids moléculaire (g/mol) 16.85
Numéro MDL MFCD00064892
Clé InChI UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonyme borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
CID PubChem 11062299
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-d_3
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Point d’éclair -21°C (-6°F)
Odeur Ether-like
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Densité 0.876g/mL
Numéro UN UN3148
Nom IUPAC trideutérioborane
Poids de la formule 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M dans le tétrahydrofurane