Learn More
Complexe de sulfure de borane-diméthyle, solution 2M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12654947 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12654947 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
12644947 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12654947 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186961000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    77.65€ / 100mL
    Économisez 14.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane dimethyl sulfide complex
CAS 13292-87-0, 108-88-3
Quantité 100 mL
Point d’éclair 7°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.856
Densité 0.8560g/mL
Formule moléculaire C2H9BS
Formule linéaire (CH3)2S·BH3
Numéro MDL MFCD00013189
Merck Index 15,1336
Synonyme dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
Clé InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES B.CSC
Nom IUPAC bore ; méthyl-sulfonyl-méthane
Poids moléculaire (g/mol) 75.96
CID PubChem 9833925
Poids de la formule 75.95
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.90 to 2.20 M
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.